Learn More
Multiroir™ Transmissions-Laborbox aus Kristall-Polystyrol
Diese Kästen eignen sich für verschiedene allgemeine Aufbewahrungsanwendungen. Multiroir™ Transmissionslaborkästen aus kristallklarem Polystyrol eignen sich zur Konservierung, Lagerung und Präsentation von Produkten. Die Kästen sind aus kristallklarem Polystyrol gefertigt. Dieser beständige Werkstoff wird durch Polymerisation des Styrol-Monomers CH2 = CH-Ph gewonnen.
Marke: Multiroir™ LAB6
Beschreibung
- Transparent, stapelbar und sehr UV-beständig
- Integrierter Etikettenhalter
- Chemisch inerter Kunststoff
- Qualität für Lebensmittelkontakt
- Mittel und darüber haben Hoch/Tief-Reliefs, die eine Stapelung blockieren und perfekte Lagerstabilität bieten
- Die engen Toleranzen beim Aufsetzen des Deckels auf die Basis gewährleisten eine gute Abdichtung
Spezifikation
10.85 l | |
Crystal-Polystyrol | |
Zur Konservierung, Lagerung und Präsentation von Produkten | |
1/Packung | |
360 mm | |
240 mm | |
130 mm |
Transparent | |
Rechteckig | |
Transportlaborkiste | |
360 L x 138 H (mm) | |
355 mm | |
138 mm | |
0,96 kg |