Learn More
Multiroir™ Aufbewahrungsschubladen, durchsichtiges Polystyrol
Der Inhalt der Multiroir™ transparenten Polystyrolkristall-Aufbewahrungsschubladen ist deutlich sichtbar, da sie aus kristallklarem Polystyrol bestehen. Die Schubladen verfügen außerdem über eine Objektträgereinheit, wobei die Unterteilungen separat bestellt werden können.
23.25 € - 141.00 €
Spezifikation
Farbe | Transparent |
---|---|
Material | Kristall-Polystyrol |
Produkttyp | Schublade |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11778303
|
Multiroir™
11104MU10000C |
10 l |
72.65 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11758303
|
Multiroir™
11102MU02000C |
2 l |
23.25 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11788303
|
Multiroir™
11105MU30000C |
30 l |
141.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Komplett einsehbar
- Kristallklares Polystyrol – wie Glas
- Objektträger-Baugruppe
- Einschubtrenner sind separat erhältlich
Spezifikation
Transparent | |
Kristall-Polystyrol | |
Schublade | |
Je 1 |