Learn More
Thermo Scientific™ Etiketten für Gefriergut
Die Thermo Scientific™ Cryoware-Etiketten erleichtern die dauerhafte Bestimmung von Proben und Aufbewahrungsbehältern.
Marke: Thermo Scientific™ 5040-0002
51.28 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Hilfe dieser Thermo Scientific™ Gefriergutetiketten können Sie Proben und Aufbewahrungsbehälter problemlos und dauerhaft beschriften.
- 25 x 50 mm Stoffetiketten
- Ideal für Filzschreiber oder Kugelschreiber
- Speziell für den Einsatz bei extrem niedrigen Temperaturen ausgelegt
- Haften an Kunststoff und Karton ohne Schrumpfen oder Abschälen
Begrenzte Garantiezeit: Vorbehaltlich der in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Unsteril | |
25 x 50 mm |
Niedrige Temperatur | |
Nylongewebe | |
Ja | |
0/1 V |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7437914010 | Konformitätsbescheinigung | 17/03/2025 | 5040-0002 |
7349721010 | Konformitätsbescheinigung | 15/03/2025 | 5040-0002 |
7328379010 | Konformitätsbescheinigung | 15/03/2025 | 5040-0002 |
7452394010 | Konformitätsbescheinigung | 15/03/2025 | 5040-0002 |
7335226010 | Konformitätsbescheinigung | 14/03/2025 | 5040-0002 |