Learn More
Epredia™ Cryotome™ Kryostat-Zubehör
Artikelnummer. 12658186 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Abfallschale
Antirollplatte
Antirollplatte aus Glas
Breiter Pinsel (Abfall)
Breites Regal
Kreisförmige Kryokassette, 10 mm
Kryostat Kryokassetten, 25 mm Durchmesser, mit Kreuzschraffur
Kryostat Kryokassetten, 40 mm Durchmesser, mit Kreuzschraffur
Kryostat-Kryokassetten, 25 mm, ringförmig, mit Griff
Kryostat-Kryokassetten, 35 mm, ringförmig, mit Griff
Kühlkörper, Standard
Kühlkörper; doppeltes Gewicht
Messerschutz
Schmale Ablage
Schmaler Pinsel
Tiefkühlleistenabdeckung
Werkzeugablage
Zur Verwendung mit (Geräte):
FSE/FE
FSE/FE/SME/E
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 12658186
Marke: Epredia™ A78930121
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erweitern Sie die Funktionsmöglichkeiten von Cryotome™ FSE/FE/SME/E Kryostaten mit Epredia™ Cryotome™ Kryostat-Zubehör.
Erweitern Sie die Funktionsmöglichkeiten von Cryotome™ FSE/FE/SME/E Kryostaten mit Thermo Scientific™ Cryotome™ Kryostat-Zubehör.
  • Ein an einem vertikalen Schaft angebrachter multipositionaler Kühlkörper ermöglicht gleichmäßiges Einfrieren und einfaches Entnehmen aus dem Präparat; kann von jeder Position auf der Gefrierleiste aus bedient werden
  • Die Gefrierzeit wird verkürzt, wenn die Gefrierbühne und das Gewebe auf das aktive Peltier-Element gelegt werden
  • Die Gefrierscheibe wird in Verbindung mit einem Kühlkörper verwendet, um die Abflachung und das Einfrieren von Gewebeproben zu unterstützen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Tool shelf (60mm)
Produkttyp Werkzeugablage
Zur Verwendung mit (Geräte) FSE/FE/SME/E