Learn More
STEMCELL Technologies CryoStor™ CS10
Animal-component-free, defined cryopreservation medium with 10% DMSO
506.25 € - 8120.25 €
Spezifikation
Zelltyp | B Cells, CHO Cells, Hematopoietic Stem and Progenitor Cells, Hybridomas, Intestinal Cells, Macrophages, Mesenchymal Stem and Progenitor Cells, Monocytes, Myeloma, NK Cells, Other, Pluripotent Stem Cells, T Cells |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cryopreservation |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15642424
|
STEMCELL Technologies
07931 |
5 x 16 mL |
661.50 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17159931
|
STEMCELL Technologies
07955 |
100 mL Bag |
811.35 €
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 22-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17169931
|
STEMCELL Technologies
07959 |
5 x 10 mL |
506.25 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17199921
|
STEMCELL Technologies
07940 |
1000 mL Bag |
8120.25 €
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 22-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- CryoStor™ CS10 is a uniquely formulated serum-free, animal component-free, and defined cryopreservation medium containing 10% dimethyl sulfoxide (DMSO)
- Designed to preserve cells in low temperature environments (-80°C to -196°C), CryoStor™ CS10 provides a safe, protective environment for cells and tissues during the freezing and thawing processes and during storage
- CryoStor™ CS10 is recommended for the cryopreservation of hepatocytes, tissue samples, human peripheral blood, CHO cells, myeloma cell lines, hybridomas, human mesenchymal stem cells, human embryonic and human induced pluripotent stem cells (ES cells and iPS cells) and other extremely sensitive cell types
- CryoStor™ CS10 is cGMP-manufactured with USP grade components
Spezifikation
B Cells, CHO Cells, Hematopoietic Stem and Progenitor Cells, Hybridomas, Intestinal Cells, Macrophages, Mesenchymal Stem and Progenitor Cells, Monocytes, Myeloma, NK Cells, Other, Pluripotent Stem Cells, T Cells | |
Cryopreservation |