Learn More
Epredia™ CryoStar™ NX70 Kryostat
Artikelnummer. 15360755 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Mit Cold D und Vacutome mit Low-Profile-Klingenträger
Mit Flachprofil-Klingenträger
Mit Vacutom mit Flachprofil-Klingenträger
Konfiguration:
Mit Flachprofil-Klingenträger
Mit Kaltdesinfektion
Mit Kaltdesinfektion und Vakutom
Mit Vakutom
Packungsgröße:
1 Packung
Artikelnummer. 15360755
Marke: Epredia™ 957020L
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit dem Epredia™ CryoStar™ NX70 werden Sie sowohl den Anforderungen von Forschungslabors als auch von klinischen Labors gerecht.
Der Thermo Scientific™ CryoStar™ NX70 Kryostat wird sowohl den Anforderungen von Forschungslabors als auch von klinischen Labors gerecht. Mit dem NX70 werden ein formschlüssiges Design, integrierte Höheneinstellung und motorisiertes Schneiden umgesetzt.
Standardausstattung
  • Messervorschub
  • Zielvorgaben für unteren und oberen Klingenhalter
  • Mehrachsige Probenausrichtung
  • Hochwertiges motorisiertes Schneiden
  • Rückzug der Probe
Optionale Leistungsmerkmale
  • Kaltdesinfektion bei Cryostar NX70 D
  • Vakutom bei Cryostar NV70 V
  • Kaltdesinfektion und Vakutom bei Cryostar NX70 DV
Anwenderfreundlich
  • Große offene Kammer mit heller LED-Beleuchtung
  • Integrierter Farb-LCD-Touchscreen
  • Joystick
Temperaturregelung
  • Präzise Steuerung über längere Nutzungszeiträume hinweg
  • Schnell reagierende Temperaturregelung zur Kühlung von Objekthalter, Klingenhalter und Tiefkühlleiste
Komfortables ergonomisches Design
  • Integrierte elektronische Höhenverstellung von 32 bis 44 Zoll
  • Formschlüssige Vorderseite und Armstütze für ermüdungsfreieres Arbeiten
Inklusive:
Schmalbandklingenhalter, Breitbandklingenhalter oder Träger für 16 cm-Stahlmesser
Bestellinformationen:
Klingenhalter mit niedrigem oder hohem Profil oder Träger für ein 16 cm-Stahlmesser muss bei der Bestellung angegeben werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mit Vacutom mit Flachprofil-Klingenträger
Zertifizierung/Konformität Hygienezertifikat, CE-Kennzeichnung
Abtauen Programmierbar/Unmittelbar
Display Integrierter farbiger LCD-Touchscreen
Enthält Alle Standardfunktionen: Elektronische Höheneinstellung, schnelle Temperaturkontrolle, mehrachsige Probenausrichtung, motorisiertes Schneiden, Rückzug von Proben, kompaktes Design
Beleuchtung LED
Messertemperatursteuerung -35 °C bis -5 °C bei 20 °C Raumtemperatur. (Verringerung 0,5 °C/1 °C Raumtemperatur Erhöhung)
Sektionsbereich 0,5 bis 100 μm (Feinschnitt), 5 bis 500 μm (Trimmbereich)
Probenvorschub manuell Max. 3 mm/Sek. (variable Geschwindigkeitssteuerung mithilfe von Joystick)
Probenausrichtung x- und y-Achse universell 7 ° mit Nullpositionierung; z-Achse bis 360 °
Probenrückziehung 20 μm
Probentemperatursteuerung -50 °C bis +10 °C bei +20 °C Raumtemperatur (Verringerung der Raumtemperatur um 0,7 °C/1 °C Erhöhung)
Trimmschnittauflösung 0,5 bis 5 μm in 0,5 μm-Schritten, 5 bis 10 μm in 1 μm-Schritten, 10 bis 20 μm in 2 μm-Schritten, 20 bis 50 μm in 5 μm-Schritten, 50 bis 100 μm in 10 μm-Schritten
Länge Vertikalschnitt 64 mm
Freiwinkeleinstellung Einweg-Messerträger 8 bis 16°
Grobzufuhr Motorisiert (ein/aus)
Konfiguration Mit Vakutom
Schnittantrieb Manuell und motorisiert, elektronisch gesteuert
Schnittgeschwindigkeit 0 bis 256 mm/s.
Schnittfenster Manuell an Probengröße anpassbar
Feinschnittauflösung 0,5 bis 5 μm in 0,5 μm-Schritten; 5 bis 10 μm in 1 μm-Schritten; 10 bis 20 μm in 2 μm-Schritten; 20 bis 50 μm in 5 μm-Schritten; 50 bis 100 μm in 10 μm-Schritten
Horizontale Probenbewegung 48 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 39,4 in.
Tiefe (metrisch) 100 mm
Höhe (angloamerikanisch) 32,3 bis 44,0 in.
Höhe (metrisch) 82 bis 112 cm
Breite (angloamerikanisch) 29,7 in.
Breite (metrisch) 75,5 cm
Kammertemperatur Max. -60 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 440 lb.
Gewicht (metrisch) 200 kg