Learn More
Epredia™ CryoStar™ NX50 Cryostat
Dieses manuelle Kryostat wurde für die Anforderungen klinischer Labore entwickelt; es zeichnet sich durch ein kompaktes, ergonomisches Design mit optionaler Höhenverstellung, Vakutom und Cold-D-Desinfektion aus.
30235.00 € - 38410.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Kryostat mit Träger |
---|
Benötigt: Klingenhalter mit niedrigem oder hohem Profil oder Träger für ein 16 cm-Stahlmesser muss bei der Bestellung angegeben werden.
Produktcode | Marke | Konfiguration | Enthält | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konfiguration | Enthält | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15320775
|
Epredia™
957100L |
OPD | Objektkühlung, Peltier, Kaltdesinfektion, Flachprofil-Klingenträger | 100/120 V | N/A | ||||
15370775
|
Epredia™
957120L |
OPDV | Objektkühlung, Peltier, Kaltdesinfektion, Vacutome, Flachprofil-Klingenträger | 100/120 V | N/A | ||||
15390775
|
Epredia™
957130L |
OPHVD | Objektkühlung, Peltier, Höheneinstellung, Vacutome, Kaltdesinfektion, Flacher Klingenträger | 110/120 V |
38410.00 €
1 Packung |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15350775
|
Epredia™
957110L |
OPHD | Objektkühlung, Peltier, Höheneinstellung, Kaltdesinfektion, Flachprofil-Klingenträger | 110/120 V | N/A | ||||
15310785
|
Epredia™
957230L |
OPHV | Objektkühlung, Peltier, Höheneinstellung, Vacutome, Flachprofil-Klingenträger | 110/120 V |
34020.00 €
1 Packung |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15330785
|
Epredia™
957250L |
OP | Objektkühlung, Peltier, Flachprofil-Klingenträger | 100/120 V | N/A | ||||
15360785
|
Epredia™
957260L |
OPH | Objektkühlung, Peltier, Höheneinstellung, Flachprofil-Klingenträger | 110/120 V | N/A | ||||
Beschreibung
Der Epredia™ CryoStar NX50 Kryostat tritt in die Fußstapfen des beliebten CryoStar NX70 Kryostats: er bietet Standardfunktionen, die sich gut für das übliche klinische Histologie-Labor eignen.
Ergonomisches Design/Sicherheitsfunktionen
- Optionale Höheneinstellung von 82 bis 112 cm ermöglicht die Herstellung von Schnitten im Sitzen oder Stehen und schnelle Anpassung an unterschiedliche Höhen
- Konturiertes Band und integrierte Armlehnen-Bedienelemente
- Motorisierter Grobvorschub bis 3 mm/s
- Kaltdesinfektion (optional) desinfiziert die kalte Kryokammer in nur 50 Minuten.
- Handradverriegelung, Klingenschutz und magnetisches Werkzeug zum Entfernen der Klinge
- 3 Programmspeicher zum Speichern gängiger Schnittparameter
- Touchscreen-Bedienung mit intuitiver Software für mehrere Benutzer
- Für manuelles Schneiden – Informationen zum motorisierten Schneiden finden Sie beim NX70-Kryostat
- Geräumige Edelstahlkammer für organisierte Arbeitsabläufe
- Kammerkühlung auf -25 °C ±2 °C (bei Umgebungstemperatur von 20 °C)
- Separate Kühlung des Präparat-Kopfes auf -43 °C ±2 °C (bei 20 °C Umgebungstemperatur)
- Kontinuierlich gekühlter Messerhalter auf -27 °C ±2 °C (bei Umgebungstemperatur von 20 °C)
- 18 Tiefkühlleisten-Aufbewahrungspositionen einschließlich 1 Schnellgefrierposition
- Integriertes Peltier-Schnellgefriergerät kühlt schnell auf -57 ° C ±3 °C
- Vakutom (optional) zum Dehnen von Gefrierschnitten
- Manuelles, leichtläufiges Schwungrad
- Schnittdicke von 0.5 μm bis 500 μm
- Präziser Schrittmotormesser-Vorschub für minimale Vibration
- beim Schneiden
- Vertikale Hublänge von 64 mm
- 48mm horizontaler Vorschubbereich
- 20 μm Proberückzug bei Rückhub, mit optischer Anzeige
- Probenausrichtung in 8 ° auf Y-Achse einstellbar für erhöhte Stabilität sowie 360 °-Drehung der Z-Achse
- Standard-Einheit bietet schnell reagierende Temperatursteuerung des Probenkopfes, formschlüssiges Design und passende Farbe sowie Touchscreen-Schnittstelle zur Steuerung der Gerätefunktionen
- Zu den optionalen Funktionen gehören eine integrierte Höhenkontrolle, ein Kaltdesinfektionsmodul und ein Vakutom-System
Zertifizierungen
Hygienezertifikat, CE-Kennzeichnung
Garantie
1 Jahr Garantie
Spezifikation
Kryostat mit Träger |