Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen, Canes und Kanister für die Tiefkühl-Lagerung
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Kryostrohhalm
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 Ampullen
6 Ampullen
9,2 und 10 ml Schale
Kryoröhrchen mit 12,5 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
6 Ampullen
Beschreibung
Maximieren Sie Ihre Lagerkapazitäten mit Thermo Scientific™ Fläschchen, Stöcken und Kanistern für die Kryokonservierung.
- Maximieren der Kapazitäten für die Kryokonservierung mit einer Reihe von Fläschchen, Kannen und Kanistern.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kryostrohhalm |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4,23 cu. ft. |
| Kapazität (metrisch) | 1,2 mL |
| Farbe | Silber |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 6 Ampullen |
| Aufnahmevermögen | Ampullen (6) |