Learn More
Corning™ Kryokonservierungsbeutel
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
250 ml
500 mL
750 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Konzipiert für Kryolagerung, die Konservierung und die Übertragung von Zellen
- Behält beim Befüllen mit Flüssigkeit die Klarheit bei
- Die angebrachte Kappe minimiert die Exposition der Membran beim Einfrieren
- Die Standard-Etikettentasche bietet einfache Handhabung und Rückverfolgbarkeit bei der Etikettierung
- Für die Grundlagenforschung und biopharmazeutische Anwendungen
- Empfohlene Füllvolumen im Bereich von 20 bis 190 ml
- Empfohlene Füllvolumen im Bereich von 20 bis 190 ml
- Erhältlich in 50, 250, 500 und 750 ml-Größen
- Die Ausführung des Membrananschlusses ermöglicht dünnere Wände für mehr Flexibilität
- Zwei dünnwandige Membrananschlüsse mit 4.5 L × 0.153 Zoll Außendurchm. EVA-Röhrchen, teilt sich in zwei 5 l × 0.118 Innendurchm. × 0.16 Zoll Außendurchm. PVC-Schlauch mit Luer-Anschlusssbuchsen und Luer-Kappen, mit Schlauchklemmen
- Zwei PVC-Leitungen
- Zwei dünnwandige Membrananschlüsse mit 4.5 L × 0.153 Zoll Außendurchm. EVA-Röhrchen, teilt sich in zwei 5 l × 0.118 Innendurchm. × 0.16 Zoll Außendurchm. PVC-Schlauch mit Luer-Anschlusssbuchsen und Luer-Kappen, mit Schlauchklemmen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 750 ml |
| Enthält | Kappen für Luer-Buchsen und Luer-Steckern, mit Klemmschellen, 0,11 ID x 0,16 AD PVC-Anschluss |
| Material | Polyolefin/EVA-Mischung |
| Anzahl pro Karton | Je 1 |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Produkttyp | Kryokonservierungsbeutel |