Learn More
MP Biomedicals™ Cryopres™ Dimethylsulfoxid (>99,9 % USP DMSO für Kryokonservierung)
Artikelnummer. 16379855 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 16379855
Marke: MP Biomedicals™ 092780148
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird häufig bei der Kryokonservierung von Zellen verwendet, um eine Beschädigung der Zellmembran beim Einfrieren zu verhindern.
  • Cryopres Dimethylsulfoxid (DMSO) USP, Ph. Eur. Steril gefiltert
  • Cryopres Dimethylsulfoxid wird häufig zusammen mit Glycerin bei der Kryokonservierung von Zellen verwendet, um eine Beschädigung der Zellmembran beim Einfrieren zu verhindern
  • Komplettes Analysenzertifikat für jede Produktionscharge sowie vollständige Formulierungsinformationen verfügbar
  • Unter Einhaltung strengster Industrienormen hergestellt, um überlegene Ergebnisse sicherzustellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kryokonservierung
Menge 50 mL
Reinheits- oder Qualitätsgrad 0,999
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C, dehydriert, unter Stickstoff lagern
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.