Learn More
MP Biomedicals™ Cryopres™ Dimethylsulfoxid (>99,9 % USP DMSO für Kryokonservierung)
Wird häufig bei der Kryokonservierung von Zellen verwendet, um eine Beschädigung der Zellmembran beim Einfrieren zu verhindern.
Marke:  MP Biomedicals™ 092780145
43.92 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16369855
  • 64.45 € / 10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Cryopres Dimethylsulfoxid (DMSO) USP, Ph. Eur. Steril gefiltert
  • Cryopres Dimethylsulfoxid wird häufig zusammen mit Glycerin bei der Kryokonservierung von Zellen verwendet, um eine Beschädigung der Zellmembran beim Einfrieren zu verhindern
  • Komplettes Analysenzertifikat für jede Produktionscharge sowie vollständige Formulierungsinformationen verfügbar
  • Unter Einhaltung strengster Industrienormen hergestellt, um überlegene Ergebnisse sicherzustellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15 bis 30 °C, dehydriert, unter Stickstoff lagern
Steril
0,999
Flüssig
Kryokonservierung
10 mL
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.