Learn More
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Lagerungssysteme
Artikelnummer. p-4530719 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
90 l
200 l
340 l
552 l
Spannung:
200/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11746509
Marke: Thermo Scientific™ 7401TF
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erweitern Sie wertvollen Aufbewahrungsplatz im Labor mit Thermo Scientific™ CryoPlus™ Lagerungssystemen.
Erweitern von wertvollem Aufbewahrungsplatz im Labor mit Thermo Scientific™ CryoPlus™ Lagerungssystemen, die bis zu 38.500 Röhrchen (2,0 ml) aufnehmen. Mit einer idealen Kombination aus Flüssigstickstoff, zuverlässiger Lagerung und Mikroprozessortechnologie ermöglicht das CryoPlus Lagerungssystem der Serie LN2 die präzise Steuerung aller Parameter ohne komplizierte Programmiervorgänge.
Hauptmerkmale
  • 16 voreingestellte akustische und optische Alarmkombinationen bieten maximalen Produktschutz
  • In dem manuellen Füllanzeiger ist ein automatisches Gebläse eingebaut, um die Sichtbarkeit während der Entnahme zu verbessern.
  • Flüssigkeitsstandsensor und Befüllventil befinden sich innerhalb des Vakuums für einen maximalen Schutz der Proben und des Sensors
  • Vorne angebrachtes Schloss und auf der Rückseite montierter versenkter Netzschalter; Bedienfeld kann ebenfalls gesperrt werden
  • Temperaturhülle (inklusive) erzeugt kältere Temperaturen und einen effizienten Gasphasenbetrieb
Mikroprozessorsteuerung
  • Präzise Flüssigkeitsstandkontrolle über 16 Parameter; mit selbstfüllendem System
  • Bequem zugängliches, oben angebrachtes Bedienfeld ermöglicht eine unkomplizierte Programmierung über ein Touchpad
  • Digitaler Temperaturanzeigesensor unter dem Deckel gibt den höchsten Temperaturstand im Tank an
  • 24 dreifarbige LEDs zeigen kontinuierlich den tatsächlichen Flüssigstickstoffstand und die Sollwerte für den Höchst- und Tiefststand an
  • Alarmkontakte für Fernüberwachung der Lagertankbedingungen
Langlebige Bauweise
  • Niedriger Tank mit vakuumisolierter Edelstahlkammer
  • Deckel mit Gegengewicht und hochdichter, eingeschäumter Polyurethan-Isolation; dedizierte Lüftung; 100 % Freiraum
  • Zwei unabhängige, flexible Deckeldichtungen reduzieren das Eindringen von Feuchtigkeit in die Kammer
  • Hoch belastbare Laufrollen
  • 2 ml-Fläschchen basierend auf der Gestellkonfiguration
Bestellinformationen:
Optionale Gestelle, Gefäße, Rahmen und Podeste ermöglichen Ihnen den Aufbau eines organisierten Systems zur optimalen Lagerung in der Flüssig- oder Gasphase. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Thermo Scientific Ansprechpartner.
Im Lieferumfang enthalten:
CryoPlus 1 mit 0,5 Zoll 45°-Flansch, 4 Fuß (1,2 m) langem, flexiblem Schlauch. CryoPlus 2, 3 und 4 mit 0,5 Zoll 45°-Flansch, 6 Fuß (1,8m) langem, flexiblem Schlauch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Automatische LN2-Befüllung
Kapazität (angloamerikanisch) 3,178 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 90 l
No. of Doors 1
Kammermaterial Edelstahl
Isolierung Polyurethan
Abmessungen (L x B x H) außen 26 x 21,5 x 41 in. (66 x 54,6 x 104 cm)
Innentiefe (angloamerikanisch) 27,5 in.
Innentiefe (metrisch) 69,9 cm
Außenhöhe (angloamerikanisch) 41 in.
Außenhöhe (metrisch) 104 cm
Außenlänge (angloamerikanisch) 26 in.
Außenlänge (metrisch) 66 cm
Außenbreite (angloamerikanisch) 21,5 in.
Außenbreite (metrisch) 54,6 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 16 in.
Durchmesser (metrisch) 40,6 cm
Überwachungsoptionen Alarmkontakte, Fernbedienung
Spannung 200/230 V
Elektrische Anforderungen 200 - 230 V 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Fläschchenkapazität 5500 bis 6318
Versandgewicht (angloamerikanisch) 260 lb.
Versandgewicht (metrisch) 117,9 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 214 lb.
Gewicht (metrisch) 97,1 kg
Aufnahmevermögen Fläschchen 38.500 x 2 ml