Learn More
Thermo Scientific™ CryoPlus Kanister, Rahmen, Trenner
Thermo Scientific CryoPlus Kanister, Rahmen und Gitter sind für den Gebrauch mit CryoPlus LN2-Kryokonservierungssystemen vorgesehen.
Marke: Thermo Scientific™ 4000053
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific CryoPlus Kanister, Rahmen und Gitter sind für den Gebrauch mit CryoPlus LN2-Kryokonservierungssystemen vorgesehen.
Entwickelt für maximale Kapazität und Probenschutz.
Für den Gebrauch mit Thermo Scientific CryoPlus LN2 Kryokonservierungssysteme. Eignet sich ideal für die Lagerung von Blut, Bluterzeugnissen und Knochenmark.Rahmen (flüssig)
- 50 ml Beutelkapazität, Fenwal 4R9951, für 7 Kassetten
- 250 ml Beutelkapazität, Fenwal 4R5461, für 4 Kassetten
- 500 ml Beutelkapazität, Fenwal 4R5462, für 4 Kassetten
- 500 ml Beutelkapazität, Gambro DF-200, für 4 Kassetten
- 700 ml Beutelkapazität, Gambro DF-700, für 4 Kassetten
- 50 ml Beutelkapazität, Fenwal 4R9951, Ausschwingarm-Kanister
- 250 ml Beutelkapazität, Fenwal 4R5461, Schiebekanister
- 500 ml Beutelkapazität, Fenwal 4R5462, Schiebekanister
- 500 ml Beutelkapazität, Gambro DF-200, Schiebekanister
- 500 ml Beutelkapazität, Gambro DF-200, Ausschwingarm-Kanister
- 700 ml Beutelkapazität, Gambro DF-700, Ausschwingarm-Kanister
- 700 ml Beutelkapazität, Gambro DF-700, Ausschwingarm-Kanister
- 50 ml Fenwal 4R9951 für Rahmen und Kanister
- 250 ml Fenwal 4R9951 für Rahmen und Kanister
- 500 ml Fenwal 4R5462 für Rahmen und Kanister
- 500 ml Gambro DF-200 für Rahmen und Kanister
- 700 ml Gambro DF-700 für Rahmen und Kanister
Spezifikation
Platform Divider; 250mL Fenwal 4R5461 for frames and canisters | |
700 mL | |
CryoPlus 4 |
Plattformtrenner | |
Schiebbar | |
Fenwal 4R5461 Bags (250 mL) |