Learn More
Thermo Scientific™ CryoPlus Kanister, Rahmen, Trenner
Thermo Scientific CryoPlus Kanister, Rahmen und Gitter sind für den Gebrauch mit CryoPlus LN2-Kryokonservierungssystemen vorgesehen.
Marke:  Thermo Scientific™ 4000379
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15511701
  • 388.94 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific CryoPlus Kanister, Rahmen und Gitter sind für den Gebrauch mit CryoPlus LN2-Kryokonservierungssystemen vorgesehen.
Entwickelt für maximale Kapazität und Probenschutz.
Rahmen (flüssig)
  • 50 ml Beutelkapazität, Fenwal 4R9951, für 7 Kanister
  • 250 ml Beutelkapazität, Fenwal 4R5461, für 4 Kanister
  • 500 ml Beutelkapazität, Fenwal 4R5462, für 4 Kanister
  • 500 ml Beutelkapazität, Gambro DF-200, für 4 Kanister
  • 700 ml Beutelkapazität, Gambro DF-700, für 4 Kanister
Kanister
  • 50 ml Beutelkapazität, Fenwal 4R9951, Ausschwingarm-Kanister
  • 250 ml Beutelkapazität, Fenwal 4R5461, Schiebekanister
  • 500 ml Beutelkapazität, Fenwal 4R5462, Schiebekanister
  • 500 ml Beutelkapazität, Gambro DF-200, Schiebekanister
  • 500 ml Beutelkapazität, Gambro DF-200, Ausschwingarm-Kanister
  • 700 ml Beutelkapazität, Gambro DF-700, Ausschwingarm-Kanister
  • 700 ml Beutelkapazität, Gambro DF-700, Ausschwingarm-Kanister
Plattformtrenner
  • 50 ml Fenwal 4R9951 für Rahmen und Kanister
  • 250 ml Fenwal 4R5461 für Rahmen und Kanister
  • 500 ml Fenwal 4R5462 für Rahmen und Kanister
  • 500 ml Gambro DF-200 für Rahmen und Kanister
  • 700 ml Gambro DF-700 für Rahmen und Kanister
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerung im Kanister mit Strohhalmen; Dampfphase ;2 ml-, 4 ml-, 5 ml-Fläschchen und Strohhalme mit 8 Kanistern
700 mL
Fläschchen (2 ml)
Lagerung mit Kanistern uns Strohhalmen, Dampfphase
CryoPlus 1 , CryoPlus 2, CryoPlus 3, 4 CryoPlus