Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung
Optimieren Sie in diesem Gefriergerät mit Stufenregelung mit sechs voreingestellten und 10 benutzerdefinierten Gefrierprofilen als Startpunkt Ihre Protokolle, um die Ansprüche der Anwendung zu erfüllen.
Spezifikation
Temperaturbereich | -180 ° bis +50 ° C |
---|---|
Isolierung | Polyurethan |
Oberflächenbehandlung außen | Pulverbeschichteter Stahl |
Gewährleistung | Warranty varies by country, please contact us for details |
PC-Programmierbarkeit | ja |
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ CryoMed Tiefkühlgeräten mit Stufenregelung können Sie sechs Standard-Voreinstellungen und 10 benutzerdefinierte Gefrierprofile (mit je 20 Schritten) für benutzerdefinierte Protokolle modifizieren, um die Ansprüche der jeweiligen Anwendung zu erfüllen: komplette, einteilige Gefriersysteme. Der Zusammenbau und die Verbindung elektrischer Bauteile wurden durch eine integrierte Bedienfläche und einen Thermodrucker eliminiert. Allerdings kann der Funktionsumfang des Tiefkühlgeräts durch Hinzufügen eines PCs, Installation der MS Windows™-basierten Software Controlled-Rate Freezing PC Interface (im Lieferumfang enthalten) und das Anschließen eines externen Tintenstrahldruckers weiter aufgewertet werden.
Einfache Programmierung und Überwachung:
- Kammer- und Probentemperaturen sowie der Betriebsstatus werden gleichzeitig auf dem hintergrundbeleuchteten LCD angezeigt.
- Die Kammertemperatur wird von einem fest montierten Thermoelement (Typ T) überwacht.
- Die Probentemperatur wird von einem Thermoelement (Typ T) mit flexiblem Kabel überwacht (im Lieferumfang enthalten).
- Die Abkühl-Vorbereitungsphase beginnt automatisch mit der Temperaturrampe, sobald sich die Temperaturen von Kammer und Proben auf 1 °C angeglichen haben.
- Ein akustischer Alarm warnt den Anwender bei Ablauf der Haltezeit.
- Betrieb bei Stromausfall von weniger als 10 Sekunden dauert an; akustischer/optischer Alarm bei Stromausfall von mehr als 10 Sekunden.
- Schutz wird durch veränderbare Zugriffscodes erhöht.
LN2 Einfrierkomponenten:
- Intuitives Bedienfeld und integrierter Thermodrucker
- Zwei Magnetschalter erhöhen das LN22-Injektionsvolumen und sorgen durch präzise Temperatursteuerung und beschleunigtes Einfrieren für optimale Lebensfähigkeit der Zellen
- Speziell entwickeltes Luftumwälzsystem und ein Flüssigstickstoffring sorgen für eine präzise Temperatursteuerung und einheitliche Temperatur
- Übertemperaturschutz am Heizelement
Bauweise:
- Edelstahl 304
- Pulverbeschichtete Außenwände
- Ortverschäumte Isolierung aus Polyurethan-Schaum
- Kolbenartige Dichtung für eine gute Türabdichtung; Wärmeunterbrechungen aus PTFE verhindern das Zufrieren der Tür
- Die Modelle mit Zugang von vorne und von oben sind für die Verwendung bei der Human-IVF (In-vitro-Fertilisation) und einfaches “Seeding” geeignet
Im Lieferumfang enthalten:
6′ (1,8 m) flexibler Edelstahl-Transferschlauch, 0,5 Zoll 35 ° Bördelpapier, Thermopapier, 25- bis 9-poliges serielles Schnittstellenkabel/Adapter und 10′ (3 m) RS-232-Kabel
Kompatibel mit:
Bei speziellen Fragen zu Gestellen und Zubehör für CryoMed Tiefkühlgeräte wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsniederlassung.
Hinweis:
Alle CryoMed-Tiefkühlgeräte werden mit der Software Controlled-Rate Freezing PC Interface ausgeliefert. Diese Software wird auf IBM™-kompatiblen Computern ausgeführt und erfordert einen externen Drucker — die Software dient zum Herunterladen von Profilen und Erfassen von Diagrammen, Profilen und Probeninformationen. Computer und externe Drucker sind separat erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
In einigen Ländern nicht für IVD/MD geeignet.Spezifikation
-180 ° bis +50 ° C | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
ja |
Polyurethan | |
Warranty varies by country, please contact us for details |