Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific CryoMed Beutelpressen
Durchführen von Gefrieranwendungen mit kontrollierter Rate mit einem Tiefkühlgerät mit Stufenregelung und diesen CryoMed Beutelgefrierpressen.
Marke: Thermo Scientific™ 4000320
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Zubehör für Thermo Scientific™ CryoMed™ und CryoPlus Tiefkühlgeräte mit kontrollierter Einfrierapplikation
Mit kontrollierter Einfrierapplikation.
Beutelpressen für Nexell, Fenwal, Gambro und Delmed. Kapazität: 2 bis 4 Beutel.Spezifikation
Gambro DF -200 | |
CryoMed 7452, 7453, 7473, 7454, 7455, 7474, 7458 | |
Beutel (4) |