Learn More
Corning™ Kryofläschchen-Greifzange
BIOPHARMA
Ermöglicht das einfache Sortieren oder Bewegen von Fläschchen unter Beibehaltung der Sterilität. Durch das einzigartige Design der Corning™ Kryoröhrchen-Greifzangen können Kryoröhrchen mit Innen- und Außengewinde gegriffen werden.
Marke:  Corning™ 432136
52.54 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15565535
  • 55.30 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 01-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ermöglicht das einfache Sortieren oder Bewegen von Fläschchen unter Beibehaltung der Sterilität und schützt die Finger vor gefrorenen Fläschchen, Trockeneis und flüssigem Stickstoff.
  • Aus Polypropylen-Polymer
  • Nicht autoklavierbar
  • Mehrfarbig, einschließlich grün, rosa, violett, orangefarben und blau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5/Pckg.
Fläschchen-Greifzange
Sortieren und Bewegen von Kryofläschchen
15.2 cm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer33415001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/03/2025 Catalog Number432136
Chargennummer33415001 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/07/2021 Catalog Number432136
Name des Produkts
Corning™ Kryofläschchen-Greifzange > Greifer für Kryofläschchen