Learn More
Fisherbrand™ Kryo-Aufbewahrungsbox aus Polypropylen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Blau, Grün, Orange, Lila, Gelb
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Rosa
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Kompakte Lagerung von bis zu 81 Mikroröhrchen und Kryofläschchen.
- Aus Polypropylen
- Zur Lagerung von Mikroröhrchen oder Kryofläschchen
- Leicht zu öffnender Deckel mit Friktionspassung
- Sichere Lagerung bei niedrigen Temperaturen
- Röhrchen: 1,5/2,0 ml
- Wells: 81
- Well-Durchm.: 12,3 mm
- Autoklavierbar
Jede Fisherbrand™ Microtube Aufbewahrungsbox wurde für eine schnelle visuelle Identifizierung entwickelt.
- Einheitliche Wells mit Positions-ID
- Röhrchenkapazität an der Außenseite des Kartons angegeben
- Lichtdurchlässige kräftige Farben, mit mattiertem Beschriftungsfeld
- Mit einem unverwechselbaren Wellendesign geprägt
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlusstyp | Fest sitzender Deckel |
| Farbe | Rosa |
| Material | Polypropylen |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Mikroröhrchen |
| Aufnahmevermögen | 81 |
| Menge | 5/Packung |
| Röhrchen-Array | 9 x 9 |
| Abmessungen (L x B x H) | 130 x 130 x 47 mm |
| Mehr anzeigen |