Learn More
Fisherbrand™ Kryo-Aufbewahrungsbox aus Polypropylen
Die Kästen in kräftigen Farben eignen sich zur Aufbewahrung von bis zu 81 Mikroröhrchen und Kryofläschchen. Fisherbrand™ Aufbewahrungskästen für Mikroröhrchen aus Polypropylen sind auf eine schnelle visuelle Bestimmung sowie auf einfachen Zugriff bei kleiner Stellfläche ausgelegt. Sichere Möglichkeit zur Lagerung bei niedrigen Temperaturen.
Brand:  Fisherbrand™ HS120036
27.79 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 10050182
  • 49.00 € / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Kompakte Lagerung von bis zu 81 Mikroröhrchen und Kryofläschchen.
  • Aus Polypropylen
  • Zur Lagerung von Mikroröhrchen oder Kryofläschchen
  • Leicht zu öffnender Deckel mit Friktionspassung
  • Sichere Lagerung bei niedrigen Temperaturen
  • Röhrchen: 1,5/2,0 ml
  • Wells: 81
  • Well-Durchm.: 12,3 mm
  • Autoklavierbar
Jede Fisherbrand™ Microtube Aufbewahrungsbox wurde für eine schnelle visuelle Identifizierung entwickelt.
  • Einheitliche Wells mit Positions-ID
  • Röhrchenkapazität an der Außenseite des Kartons angegeben
  • Lichtdurchlässige kräftige Farben, mit mattiertem Beschriftungsfeld
  • Mit einem unverwechselbaren Wellendesign geprägt
Specifications
Specifications
Fest sitzender Deckel
Polypropylen
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen
81
9 x 9
130 mm
47 mm
Grün
Quadratisch
Lagerung von Mikroröhrchen
5/Packung
130 x 130 x 47 mm
130 mm
0,81 kg
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Kryo-Aufbewahrungsbox aus Polypropylen > Aufnahmevermögen: 81; Farbe: Grün