Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Labels for Cryogenic Storage
GREENER_CHOICE
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Comes in an easy-to-use dispenser box with 20 sheets per pack.
Marke:  Fisherbrand™ 15920B
73.20 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24160" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17877281
  • 80.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Comes in an easy to use dispenser box with 20 sheets per pack.
Ideal für alle Anwendungen in der Kryolagerung, Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlung mit extrem niedrigen Temperaturen. Geeignet für Mikrozentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Racks, Boxen und Mikrotiterplatten. Beständig gegen Temperaturen von -196 bis +121 °C (-321 bis +250 °F)
  • Kein Selbstlaminieren erforderlich
  • Dünnere Etiketten ermöglichen, dass Röhrchen in die meisten Lagersysteme passen
  • Erhältlich in zahlreichen Farben und Größen
  • Bei normaler Verwendung fallen die Etiketten nicht ab (sofern die Anweisungen befolgt werden )
  • Auch in laserdruckerkompatiblen Bögen erhältlich (siehe Kat.- Nr. 15-930 und 15-940 Serie)
Anwendungen für Kryolagerung, Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlgeräte mit extrem niedrigen Temperaturen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Kryo-Etikett
0,5 bis 1,5 ml-Röhrchen
0,375 in. Durchm.
-196 °C bis +121 °C
0,95 cm
Etikett
Anwendungen für Kryolagerung, Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlgeräte mit extrem niedrigen Temperaturen
5000/Packung
-321 bis 250 °F
0,375 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Cryogenic Labels for Cryogenic Storage > 0,375 in. Durchmesser; Rolle zu 5.000; Weiß; Punkte