Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots in Laser Sheets
GREENER_CHOICE
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Come in an easy to use dispenser box with 20 sheets per pack.
Marke:  Fisherbrand™ 11010207
59.24 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17897191
  • 73.00 € / 25 Bögen
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Etiketten können bedruckt werden und verschmieren nicht. Ideal, um verschiedene Proben zu unterscheiden.
Spezifikation
Spezifikation
Divers
Unsteril
0,37 in.
Punktetikett-Laserbogen
0,5 bis 1,5 ml-Röhrchen
9,55 mm