Learn More
Thermo Scientific™ CryoExtra™ Hocheffiziente Kryolagerungssysteme mit Batterie-Backup 1770 l
Die Thermo Scientific™ CryoExtra™ Serie bietet automatische Temperaturüberwachung, mikroprozessorbasierte LN2-Füllstandskontrolle und integrierte Batterie-Backup-Systeme, so dass kostbare Proben stets optimal geschützt bleiben.
Marke: Thermo Scientific™ CE8194BB
84550.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ CryoExtra™ Serie wurde für die Lagerung von flüssigen und dampfförmigen Substanzen entwickelt und kann mit automatischer Temperaturüberwachung, mikroprozessorgestützter LN2-Füllstandskontrolle sowie einem integrierten Batterie-Backup-System aufwarten, so dass kostbare Proben stets optimal geschützt bleiben.
Vielseitigkeit
- Für vertikale und horizontale Gestelle
- Anwenderfreundlichkeit und komfortabler, integrierter Arbeitsbereich
- Konzipiert für die Dampfphasenlagerung
- Einklappbare Trittstufen für erhöhten Anwenderkomfort
Qualität
- Überragende Temperaturkonstanz
- Große LED-Temperaturanzeige
- Verschließbarer Deckel zum Schutz der Proben
- Moderne Temperaturüberwachung und Alarmmeldungen
- Mikroprozessorbasierte LN2-Füllstandskontrolle
Im Lieferumfang enthalten:
Integriertes Batterie-Backup-System: Batteriestrom zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung des Controllers für Temperatur und Füllstandsaktualisierungen während eines Stromausfalls.
0,5 Zoll 45° gebördelt, 6 ′ (1,8 m) flexibler Edelstahlschlauch
Erfordert:
22 psi-LN2 -Niederdruckvorratsschrank (separat erhältlich)
Kompatibel mit:
Fragen Sie Ihren Vertriebsvertreter nach Gestellen und Zubehör für CryoExtra Lagersysteme.
Hinweis:
Lichte Produkthöhe: 77 in. bei CryoExtra 20 und CryoExtra 40; 88 in. bei CryoExtra 80; 93 in. bei CryoExtra 94
Bestellinformationen:
- Optionale Gestelle, Gefäße, Rahmen und Podeste ermöglichen Ihnen den Aufbau eines organisierten Systems zur optimalen Lagerung in der Flüssig- oder Gasphase. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an uns für Einzelheiten
Spezifikation
Automatische LN2-Befüllung für die Kryolagerung | |
1770 l | |
Edelstahl | |
Rostfreier Stahl | |
3 in. Räder (Standard) | |
60 in. | |
1524 mm | |
Zugangsöffnung für separaten Messfühler | |
100/230 V | |
50/60 Hz | |
2470 lb. | |
1721 lb. | |
Fläschchen 93.000 x 2 ml |
62,5 cu. ft. | |
1 | |
Vakuum | |
CE | |
60 x 60 x 73,19 in. (1524 x 1524 x 1859 mm) | |
25 in. | |
635 mm | |
0,73A bei 110 V und 0,35 A bei 230 V | |
100-230 V | |
Fassungsvermögen von 93.000 2 ml-Fläschchen (max.) | |
1123 kg | |
781 kg |