Learn More
CryoCube FC660h Tiefkühltruhe
Dieser Tiefkühlschrank eignet sich für die Lagerung und Konservierung aller Arten von biologischen Proben. New Brunswick Scientific™ CryoCube FC660h Tiefkühltruhen verfügen über einen hocheffizienten Ventilator, Kompressor und Kondensator, die den Stromverbrauch senken.
Marke: Eppendorf New Brunswick F660320001
Beschreibung
- Hochwertige Dichtungen für optimale Temperaturgleichförmigkeit
- Seitlicher Belüftungsschlitz verbessert den Energieverbrauch und die Gleichförmigkeit und ermöglicht einen leichteren Zugang im Inneren
- Zusätzliche vakuumisolierte Paneele für Energieeinsparungen
- Ergonomischer Griff erfordert weniger Kraft und bietet leichten Zugang
- Neuer hocheffizienter Lüfter, Kompressor und Kondensator
- Nahezu 30 % niedrigere Energiekosten im Vergleich zum CryoCube FC 660
- Kompletter Edelstahl-Innenraum für einfache Reinigung während Wartungs- und Auftauzyklen; pulverbeschichtetes Stahl-Gehäuse
Spezifikation
660 l | |
Edelstahl | |
CryoCube FC660h Tiefkühltruhe | |
208/230 V | |
R290/R170 |
-50 °C bis -86 °C bei einer maximalen Umgebungstemperatur von 32 °C. Betriebstemperatur | |
40 | |
84 x 207 x 107.5 cm | |
50 Hz |