Learn More
Eppendorf™ CryoCube F740hi ULT-Tiefkühlgerät, 3 Fächer, LN2-Sicherung
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Modell:
Türmodell mit Griff links
Türmodell mit Griff rechts
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Natürliche Kältemittel für zukunftssichere Kühlung
- Automatischer Lüftungsanschluss für schnellen Wiederzugriff auf Proben
- Ergonomisch geformter Türgriff für eine reibungslose und einfache Bedienung
- Individuelle Zugangskontrolle für höchste Probensicherheit
- Bewährte zweistufige Kompressorkaskadensysteme für langfristige Arbeitsabläufe
- Der einfache Zugang zum Luftfilter ermöglicht eine regelmäßige Reinigung und dadurch eine bessere Leistung
- Strapazierfähige Rollen für problemloses Bewegen bei Bedarf
- Vakuumisolierte Paneele verstärkt mit Polyurethan-Forma-Isolierung
- Intuitive Benutzeroberfläche für einfache Temperatureinstellung und -überwachung sowie Datenexport über USB
- Robustes Edelstahlgehäuse für hohe Probensicherheit und einfache Reinigung
- Interner Sondenkopf im Zentrum des Tiefkühlgeräts für zuverlässige Temperaturmessung
- Die abschließbare Sicherheitsplatte schützt Strom- und Alarmschalter vor versehentlichem Abschalten
- Ein geringerer Energieverbrauch führt zu niedrigeren Betriebskosten
- Leiser Betrieb vereinfacht das Arbeiten
Bedingungen - 14 % höhere Probenspeicherkapazität im Vergleich zu den Vorgängermodellen
- Optimierte Temperaturgenauigkeit für eine sichere Lagerung von Proben
- Isolierte Innentüren mit Dichtungen minimieren die Temperaturfluktiation
während des Probenzugriffs - Erweiterte Schnittstellenmodelle für einzigartigen Benutzerzugriff und einzigartige Protokollierung
für höchste Probensicherheit - Mit der Umrichtersteuerung können Tiefkühlgeräte durch einfaches Wechseln des Stromkabels auf 100, 115, 208 und
230 V-Schaltkreisen verwendet werden - Modelle mit 3 oder 5 Innenfächern bieten flexible Layoutoptionen
- Modelle mit nach links oder rechts öffnender Außentür für mehr Flexibilität
- Modelle mit Luft- oder Wasserkühlung
- Modelle mit Backup-Kühlungskonfigurationen
- Modelle mit Datenschreiber
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Luftgekühlt |
| Kapazität (metrisch) | 740 l |
| Ausführung der Tür | Linker Griff |
| Schrankmaterial | Edelstahl |
| Zertifizierung/Konformität | Individuelles Qualitätszertifikat mit Seriennummer als Standard für Ihre Dokumentation. |
| Rollen | Ja |
| Enthält | EU-Stecker |
| Array | 3 Innenfächer |
| Modell | Türmodell mit Griff links |
| Wassergekühlt | Nein |
| Mehr anzeigen |