Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740hi, mit touchscreen-Bedienfeld
Das Gerät um die Probe herum entwickelt: Die Eppendorf CryoCube™ F740-Serie ist das jüngste Mitglied der Ultratiefkühlgerätefamilie von Eppendorf.
Spezifikation
Typ | Air-cooled |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 740 L |
Innentüren | 3 |
Isolierung | Vakuum, Polyurethanschaum |
Modell | Schrank, F740hi |
Beschreibung
- Konventionell geschäumt, effiziente Isolierung durch mit Vakuumdämmplatten verstärktes Gerätegehäuse und einer verstärkten Tür mit Polyurethan-Isolierung
- Außentür mit Griff links oder rechts für optimale Raumausnutzung im Labor
- Leicht ablesbares, bündig montiertes Bedienfeld auf Augenhöhe und Alarmfunktion
- Die isolierten und versiegelten Innentüren minimieren Kälteverluste beim Zugriff auf die Proben
- Ausgestattet mit drei oder fünf Fächern, die mit Gestellen von Eppendorf oder anderen bekannten Marken ausgestattet werden können
- Jedes Regal verfügt über Lüftungsschlitze für eine schnelle Temperaturanpassung
- Ultra-Tiefkühlgeräte eignen sich für die Lagerung und Konservierung aller Arten biologischer Materialien/Proben
Spezifikation
Air-cooled | |
3 | |
Schrank, F740hi | |
230 V 50 Hz |
740 L | |
Vakuum, Polyurethanschaum | |
Grau | |
10,500 w |