Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Tiefkühlgerät -230 V/50 Hz
GREENER_CHOICE
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Tiefkühlgerät -230 V/50 Hz bietet sicheren Probenschutz und minimierte Betriebskosten
Marke:  Eppendorf™ F740340041
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15937075
  • 17334.06 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Klassische LED-Anzeige
  • Grüne Kühlflüssigkeiten
  • Luftkühlung
  • 230 V/50 Hz
  • Volumen: 740 l (26,1 Fuß3)
  • Verbrauch: 11,8 kWh/Tag
  • Kann bis zu 57.600 Kassetten aufnehmen
  • Abkühldauer auf -80 °C: Bis zu 4 h 10 min
  • Innenseite: Edelstahl
  • Außenabmessungen: Pulverbeschichteter Stahl
  • Polyurethanschaum, Vakuum-Isolationsauskleidung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
740 l
3
Vakuum, Polyurethanschaum
Pulverbeschichteter Stahl
LED
62,1 × 86,5 × 139 cm
Mit Kennwortschutz
230 V, 50 Hz
R290 / R170
Proben (57.600)
Abkühldauer auf -80 °C: 4 h 10 min
Links
Edelstahl
5
91,5 x 109,9 x 197,3 cm
Nein
Nicht verfügbar
Verbrauch: 11,8 kWh/Tag
357 bis 366 kg
18 bis 30