Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Die umfassende Lagerung von Proben in einem Ultratiefkühlgerät basiert auf Lagerungsboxen. Die Boxen sollten in den dafür bestimmten Racks für Ultratiefkühlgeräte gelagert werden. Diese Metall-Racks ermöglichen optimale Nutzung des vorhandenen Platzes sowie einfaches Wiederfinden der Probenboxen.
188.75 € - 260.04 €
Spezifikation
Produkttyp | Freezer Rack |
---|---|
Enthält | Rack |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Farbe | Gray |
Aufnahmevermögen | Boxes |
Produktcode | Marke | Array | Höhe (metrisch) | Einschübe | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Array | Höhe (metrisch) | Einschübe | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15814108
|
Eppendorf™
6001072210 |
4 x 8 | 449 mm | 8 | 5.5 x 22.2 x 17.7 in. |
260.04 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17789988
|
Eppendorf™
6001072510 |
4 x 3 | 414 mm | 3 Stufen | 5.5 x 22.2 x 16.3 in. |
188.75 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17894767
|
Eppendorf™
6001072910 |
4 x 6 | 412 mm | 6 | 5.5 x 22.2 x 16.2 in. |
207.83 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17372140
|
Eppendorf™
6001082410 |
4 x 3 | 324 mm | 3 Stufen | 5.5 x 22.2 x 12.8 in. |
201.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17171812
|
Eppendorf™
6001082510 |
4 x 2 | 276 mm | 2 Tiers | 5.5 x 22.2 x 10.9 in. |
196.78 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17877917
|
Eppendorf™
6001082310 |
4 x 4 | 331 mm | 4 Tiers | 5.5 x 22.2 x 13 in. |
221.88 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17887917
|
Eppendorf™
6001082910 |
4 x 5 | 334 mm | 5 | 5.5 x 22.2 x 13.5 in. |
216.86 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Stainless steel rack for boxes
Spezifikation
Freezer Rack | |
Nicht autoklavierbar | |
Boxes | |
Rechteckig | |
Unsteril | |
140 mm |
Rack | |
Gray | |
Stainless Steel | |
No | |
563 mm |