Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570h, CR, EU/UK
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17142976
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
570 L
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17142976
Marke: Eppendorf™ F571341031
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Eppendorf CryoCube F570 ULT Tiefkühlgeräte bieten eine Kombination aus minimalen Betriebskosten und überlegenem Probenschutz Mit einer Anordnung mit fünf Fächern und fünf Innentüren für einfachen Probenzugriff schützt der feste Polyurethanschaum Ihre wertvollen Proben.
  • CryoCube™ F570h, 570 l, ULT-Tiefkühlgerät, mit LED-Schnittstelle, VIP, grüne Kühlflüssigkeiten und Luftkühlung, Griff links, 5 Einlegeböden, 230 V/50 Hz
  • Volumen: 570 l (20,1 ft³), z. B. bis zu 40.000 Proben
  • Effiziente Isolierung, bestehend aus herkömmlichen Isolations- und Vakuum-Isolationspaneelen, spart Energie
  • Die effiziente Kompressorsteuerung reduziert die Arbeitszykluszeiten, um Energie zu sparen und die Lebensdauer des Tiefkühlgeräts zu verlängern
  • Automatischer Belüftungsanschluss an der Vordertür von aufrecht stehenden CryoCube Modellen verbessert den Energieverbrauch und ermöglicht einen schnellen Probenzugriff
  • Abschließbarer Hauptschalter zur Vermeidung von versehentlichem Ausschalten
  • Speicherort für den Diagrammschreiber zur Datendokumentation
  • Der ergonomische Türgriff der CryoCube Modelle auf Basis des Eppendorf PhysioCare™ Konzepts erfordert weniger Kraft und ermöglicht einen leichteren Zugang
  • Luftgekühlte sowie wassergekühlte Ausführungen für weitere Energieeinsparungen
  • Edelstahl-Innenraum für einfache Reinigung während Wartungs- und Auftauzyklen; pulverbeschichtetes Stahl-Gehäuse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 20,1 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 570 L
Innentüren 5
Scharnierseite Rechts
Isolierung Polyurethanschaum
Display Klassisch
Rollen Ja
Anschlüsse 2
Abmessungen (T x B x H) innen 57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 in.)
Abmessungen (L x B x H) außen 89,8 x 110,3 x 193,6 cm (43,4 x 35,4 x 76,2 in.)
Außentiefe (angloamerikanisch) 35,4 in.
Innentiefe (angloamerikanisch) 22,6 in.
Außentiefe (metrisch) 89,8 cm
Außenhöhe (angloamerikanisch) 76,2 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 49,8 in.
Innenhöhe (metrisch) 126,5 cm
Außenbreite (angloamerikanisch) 43,4 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 30,1 in.
Außenbreite (metrisch) 110,3 cm
Innenbreite (metrisch) 76,5 cm
Notversorgungssysteme CO2 oder LN2 optional
Stromstärke 7,0 A
Steckertyp EU, UK
Spannung 230 V
Kompressor 2-stufig
Kältemittel R290 / R170
Fassungsvermögen des Gestells 25