Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F101h mit LED-Schnittstelle, grünen Kühlflüssigkeiten und Luftkühlung
GREENER_CHOICE
Der F101h Ultratiefkühlschrank (ULT) eignet sich ideal für die Lagerung kleinerer Probenansammlungen unter dem Labortisch. Durch die zuverlässige -80 °C-Temperatur in einem kompakten Design bietet der CryoCube™ F101h eine langlebige und sichere Probenlagerung.
8810.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 101 l
Temperaturbereich –50 bis –86 °C
No. of Doors 1
Innentüren 2
Schrankmaterial Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
16307355
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
F101340001
EU Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Vakuum-Dämmplatten ermöglichen eine höhere interne Kapazität wie herkömmliche Tiefkühlschränke bei gleicher Stellfläche.
  • Die abgedichteten und isolierten Innentüren haben 2 separate Fächer, die bei der Entnahme von Proben den Kaltluftverlust minimieren.
  • Leicht ablesbares LED-Bedienfeld und Alarmstatus
  • Die spezielle Vakuumentlüftung mit ergonomisch positioniertem Kolben ermöglicht den Sofortzugriff auf das Tiefkühlgerät.
  • Die Innentüren können für ein einfaches und schnelles Abtauen ohne Werkzeuge schnell entfernt werden.
  • Kompletter Edelstahl-Innenraum für einfache Reinigung während Wartungs- und Auftauzyklen
  • Außenwand aus pulverbeschichtetem Edelstahl
  • Dank spezieller Niedertemperatur-Dichtungen an der Außentür bleiben die Dichtungen auch bei –86 °C flexibel und verhindern die Eisbildung beim Zugriff auf Proben
  • Kennwortschutz von Alarm- und Temperatursollwerten, um unbefugte Einstellungsänderungen zu verhindern
Spezifikation
Spezifikation
101 l
1
Edelstahl
Edelstahl
6
33 x 48 x 64 cm
90 x 56,6 cm
CO2 oder LN2 optional
230 V
2-stufig
–50 bis –86 °C
2
Vakuum, Polyurethanschaum
Pulverbeschichteter Stahl
Schrank
56,6 x 90 x 83 cm
Optional
5 A
50 Hz
123 kg