Learn More
Thermo Scientific™ Kryoboxen
Erfüllen Sie jeden Bedarf und jedes Budget mit den Thermo Scientific™ Kryoboxen.
Marke: Thermo Scientific™ 374187
Beschreibung
Erfüllen Sie die Anforderungen jedes Budgets mit Kryoboxen aus Kunststoff oder Karton, die für die Lagerung von Kryofläschchen und Röhrchen entwickelt wurden. Wählen Sie aus einer Vielzahl von robusten Thermo Scientific™ CryoBox™ Arten aus Kunststoff mit Markierungen auf den Deckeln und aufgedruckten Positionsrastern oder wählen Sie wirtschaftliche Kartonkryoboxen für die Kurzzeitlagerung. Die Kunststoffboxen sind für unsere Nalgene™ und Nunc™ Fläschchen und Mikrozentrifugenröhrchen der eigenen Marke optimiert.
- Strapazierfähige Vollkunststoff-Kryoboxen zur Kurz- oder Langzeitlagerung
- Markierungen auf den Deckeln der Kunststoff-Kryoboxen verhindern eine falsche Ausrichtung
- Kunststoffbehälter sind zur Dekontamination autoklavierbar und bei Temperaturen von -196 °C bis +121 °C verwendbar.
- Vereinfachte Bestandsverwaltung durch aufgedruckte Gittermarkierungen auf den Kunststoffdeckeln
- Kostengünstige Kryoboxen aus Spanholz/Pappe zur Kurzzeitlagerung
- Kryoboxen aus Spanholz/Pappe haben Rastereinsätze und Belüftungsschlitze im Boden für ein vollständiges Entleeren und optimale Luftzirkulation
- Erhältlich mit Teilern für 25 bis zu 169 Röhrchen
Spezifikation
Polycarbonat, 132 x 132 x 52 mm | |
Polycarbonat | |
Kryobox | |
Nunc | |
10 x 10 | |
5,25 in. | |
5,25 in. | |
2,13 in. | |
1 kg |
Grau | |
Quadratisch | |
100 (1 bis 1,8 mL-Fläschchen) | |
4/Packung, 24/Karton | |
5,25 x 5,25 x 2,13 in. (132 x 132 x 52 mm) | |
132 mm | |
132 mm | |
52 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.