Learn More
Thermo Scientific™ Kryoboxen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10644412
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Gelb
Grau
Grün
Rot
Weiß
Aufnahmevermögen:
100 (1 bis 1,5 ml Fläschchen)
100 (1 bis 1,8 mL-Fläschchen)
100 (3,6 ml-Fläschchen)
25 (1 bis 1,8 ml-Fläschchen)
25 (1,2 und 2 ml-Fläschchen)
64 (1,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen)
81 (1 bis 1,8 ml Fläschchen)
81 (1 bis 2 ml Fläschchen)
81 (1,2 und 2 mL-Fläschchen)
81 (3,6 ml-Fläschchen)
81 (5 ml-Fläschchen)
Material:
Pappe
Polycarbonat
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
24 Stück
30 Stück
4 Stück
42 Stück
6 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 10644412
Marke: Thermo Scientific™ 378247
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erfüllen Sie jeden Bedarf und jedes Budget mit den Thermo Scientific™ Kryoboxen.
Erfüllen Sie die Anforderungen jedes Budgets mit Kryoboxen aus Kunststoff oder Karton, die für die Lagerung von Kryofläschchen und Röhrchen entwickelt wurden. Wählen Sie aus einer Vielzahl von robusten Thermo Scientific™ CryoBox™ Arten aus Kunststoff mit Markierungen auf den Deckeln und aufgedruckten Positionsrastern oder wählen Sie wirtschaftliche Kartonkryoboxen für die Kurzzeitlagerung. Die Kunststoffboxen sind für unsere Nalgene™ und Nunc™ Fläschchen und Mikrozentrifugenröhrchen der eigenen Marke optimiert.
  • Strapazierfähige Vollkunststoff-Kryoboxen zur Kurz- oder Langzeitlagerung
  • Markierungen auf den Deckeln der Kunststoff-Kryoboxen verhindern eine falsche Ausrichtung
  • Kunststoffbehälter sind zur Dekontamination autoklavierbar und bei Temperaturen von -196°C bis +121°C verwendbar.
  • Vereinfachte Bestandsverwaltung durch aufgedruckte Gittermarkierungen auf den Kunststoffdeckeln
  • Kostengünstige Kryoboxen aus Spanholz/Pappe zur Kurzzeitlagerung
  • Kryoboxen aus Spanholz/Pappe haben Rastereinsätze und Belüftungsschlitze im Boden für ein vollständiges Entleeren und optimale Luftzirkulation
  • Erhältlich mit Teilern für 25 bis zu 169 Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Spanplatte, 75 x 75 x 51 mm
Farbe Weiß
Material Pappe
Form Quadratisch
Typ Kryobox
Aufnahmevermögen 25 (1 bis 1,8 ml-Fläschchen)
Produktlinie Nunc
Menge 1/Packung, 24/Karton
Röhrchen-Array 5 x 5
Abmessungen (L x B x H) 2,88 x 2,88 x 2 in. (75 x 75 x 51 mm)
Länge (angloamerikanisch) 2,88 in.
Länge (metrisch) 75 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,88 in.
Breite (metrisch) 75 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (metrisch) 51 mm
Gewicht (metrisch) 1,22 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.