Learn More
Fisherbrand™ X5 Cryobox Fisherbrand with removable grid inserts
Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
5 ml
missing translation for 'unitSize'
5 Stück
Description
Autoklavierbar, temperaturbeständig von 90°C bis 121°C
- Qualitativ hochwertiges Polypropylen
- Naturfarben und in verschiedenen Farben erhältlich
- 81 Positionen, 9 x 9 Raster, numerisch codiert
- Robustes Scharnier mit sicherem Schnappdeckel
- Stapelbar für sicheren Transport
- Entwässerungsbohrungen am Boden für Tauflüssigkeiten
- Herausnehmbare Gittereinsätze
- Kann auch für größere Gefäße verwendet werden, indem die Gittereinsätze entfernt werden
Für Proenlagerung und Transport
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Verschlusstyp | Schnappdeckel |
| Material | Polypropylen |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Kryobox |
| Aufnahmevermögen | 3 bis 5 ml |
| Max. Temperatur (metrisch) | 121 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -90 °C |
| Menge | 5/Packung |
| Gewicht (metrisch) | 1 kg |