Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cryo-Safe™ Kühlbox
Aus gegossenem Polystyrol. Bel Art™ SP Scienceware™ Cryo-Safe™ Kühlbox. Mit eingebauter Halterung mit 12 Positionen für 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen.
Marke: Bel-Art™ F18847-0002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Wenn der Behälter aus einem Kühlgerät mit -20°C (-4°F) genommen wird, behält er eine Temperatur von -15°C (-5°F) für 1.5 Stunden bei und bleibt bei unter 0°C (32°F) für vier Stunden.
- Besteht aus einem Behälter aus gegossenem Polystyrol mit Abdeckung
- Im inneren befinden sich 12 Steckplätze für Mikrozentrifugenröhrchen mit einem Volumen von 1.5 ml (0.05 oz.)
- Der Raum um die Röhrchen ist mit einem versiegelten Material gefüllt, um die erforderliche niedrige Temperatur beizubehalten
Spezifikation
0.05 oz. | |
Schützt Enzyme und thermolabile Substanzen vor thermischer Zersetzung | |
Cryo-Safe™ Kühlbox | |
1.5 ml | |
Not Autoclavable | |
-15 °C |
Abdeckung | |
Polystyrol | |
White | |
12 (15 ml-Mikrozentrifugenröhrchen) | |
No |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cryo-Safe™ Kühlbox > Interne 12-Platz-Halterung für 1,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur