Learn More
Greiner Bio-One Kryo-Röhrchen aus Polypropylen, mit Innengewinde
Die Konstruktion aus hochwertigem Polypropylen gewährleistet Festigkeit sowie eine hohe thermische Widerstandsfähigkeit. Greiner BioOne™ Cryo.s™ Kryoröhrchen mit Innengewinde eignen sich für einen Temperaturbereich von –196 bis +121 °C.
107.14 € - 620.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Material | Polypropylen |
Temperaturbereich (metrisch) | -196 °C bis +121 °C |
Sterilität | Steril |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussfarbe | Bodenform | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussfarbe | Bodenform | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10627671
|
Greiner Bio-One
123279 |
1 mL | Blau | Konischer Boden, Starfoot-Basis | Weißer Schreibbereich; Deckeleinsätze zur Beschriftung |
142.86 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10401721
|
Greiner Bio-One
123277 |
1 mL | Grün | Konischer Boden, Starfoot-Basis | Weißer Schreibbereich; Deckeleinsätze zur Beschriftung |
142.86 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10617671
|
Greiner Bio-One
123278 |
1 mL | Gelb | Rund | Weißer Schreibbereich; Deckeleinsätze zur Beschriftung |
142.86 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10329910
|
Greiner Bio-One
121279 |
2 mL | Blau | Rund | Weißer Schreibbereich; Deckeleinsätze zur Beschriftung |
183.97 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10686321
|
Greiner Bio-One
122277 |
2 mL | Grün | Runder Boden, Starfoot-Basis | Weißer Schreibbereich; Deckeleinsätze zur Beschriftung |
183.97 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10175970
|
Greiner Bio-One
121280 |
2 mL | Rot | Rund | Weißer Schreibbereich; Deckeleinsätze zur Beschriftung |
178.57 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10147480
|
Greiner Bio-One
122280 |
2 mL | Rot | Runder Boden, Starfoot-Basis | Weißer Schreibbereich; Deckeleinsätze zur Beschriftung |
178.57 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10563821
|
Greiner Bio-One
121278 |
2 mL | Gelb | Rund | Weißer Schreibbereich; Deckeleinsätze zur Beschriftung |
183.97 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10450181
|
Greiner Bio-One
124274 |
5 mL | Blau | Rund | Weißer Schreibbereich; Deckeleinsätze zur Beschriftung |
107.14 €
300 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10589681
|
Greiner Bio-One
124261 |
5 mL | Naturfarben | Rund | Ohne Beschriftungsfeld |
107.14 €
300 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10459990
|
Greiner Bio-One
124273 |
5 mL | Rot | Rund | Weißer Schreibbereich; Deckeleinsätze zur Beschriftung |
107.14 €
300 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10175350
|
Greiner Bio-One
124263 |
5 mL | Naturfarben | Rund | Weißer Schreibbereich; Deckeleinsätze zur Beschriftung |
107.14 €
300 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10063950
|
Greiner Bio-One
122278 |
2 mL | Gelb | Runder Boden, Starfoot-Basis | Weißer Schreibbereich; Deckeleinsätze zur Beschriftung |
178.57 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10701391
|
Greiner Bio-One
122263 |
2 mL | Naturfarben | Rund | Zusätzliche Kappeneinsätze |
178.57 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10477720
|
Greiner Bio-One
122263 |
2 mL | Naturfarben | Rund | Zusätzliche Kappeneinsätze | N/A | ||||||
10731201
|
Greiner Bio-One
121277 |
2 mL | Gelb | Rund | Weißer Schreibbereich; Deckeleinsätze zur Beschriftung |
178.57 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10033990
|
Greiner Bio-One
122279 |
2 mL | Blau | Runder Boden, Starfoot-Basis | Weißer Schreibbereich; Deckeleinsätze zur Beschriftung |
178.57 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10462481
|
Greiner Bio-One
123280 |
1 mL | Rot | Konischer Boden, Starfoot-Basis | Weißer Schreibbereich; Deckeleinsätze zur Beschriftung |
142.86 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer menschlicher DNA, Endotoxinen, DNase und RNase
- Steril, nicht-pyrogenisch, nicht-zytotoxisch, beinhaltet keine Schwermetalle
- CE-Kennzeichnung (CE/IVD)
- Zur Sicherheit sollte Cryo.s™ in einem Tiefkühlgerät oder ausschließlich in der Gasphase über flüssigem Stickstoff aufbewahrt werden
- Für den Versand per Luftpost geeignet
- Mit weißem, kratzfestem Beschriftungsfeld
- 150 Einlagen pro Box (für zusätzliche Beschriftung auf der Kappe)
- Geeignet für die Aufbewahrung bei -20 und -80 °C sowie in der Dampfphase von flüssigem Stickstoff2
- Mehrere Kappenfarben und Arbeitsvolumen
- Ultrareines Polypropylen medizinischer Qualität, zertifiziert gemäß USP Klasse VI, ohne migrierende Substanzen
- Aufbewahrungskisten und Arbeitsgestelle sind als Zubehör lieferbar
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
-196 °C bis +121 °C | |
Ja |
Polypropylen | |
Steril | |
Polypropylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Kryo-Röhrchen aus Polypropylen, mit Innengewinde