Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Waterproof Wrist-Length Cryogenic Gloves
Artikelnummer. p-7219188
Click to view available options
Größe:
S
M
L
Packungsgröße:
1 Paar
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Artikelnummer. 13453090
Marke: Tempshield™ WRSWP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
A thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes. State-of-the art materials and multi-layered construction provide cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
A thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes. State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
  • Kryogener Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F)
  • Die dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern
  • Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau ermöglichen ein Höchstmaß an thermischem Schutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit
  • Das leistungsstarke, Thermofutter leitet die Feuchtigkeit von den Händen weg und sorgt für Tragekomfort über längere Zeiträume hinweg
  • Ideal für Anwendungen, bei denen die Funktion wichtig und die Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist
  • Nicht für das Eintauchen in flüssigen Stickstoff oder andere kryogene Flüssigkeiten vorgesehen
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420, EN 511
Beschreibung Länge bis Handgelenk
Farbe Blau
Hand Spezifisch
Produkttyp Wasserfeste Kryo-Handschuhe
Größe S
Norm EN 388 Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dispensieren/Transferieren kryogener Flüssigkeiten, Entfernen von Proben aus kryogenen Flüssigkeiten und Öffnen kryogener Behälter mit der Gefahr einer Exposition gegenüber Flüssigkeiten/Spritzern
Serie Cryo-Gloves™
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -320 °F
Min. Temperatur (metrisch) -196 °C
Länge (angloamerikanisch) 11 bis 13 in.
Länge (metrisch) 28 bis 33 cm