Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Mid-Arm Length Cryogenic Gloves
State-of-the art materials and multi-layered construction provide cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
Marke: Tempshield™ MAL
Benachrichtigungen:
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Beschreibung
State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
- Kryogener Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F)
- Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau ermöglichen ein Höchstmaß an thermischem Schutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit
- Das leistungsstarke, Thermofutter leitet die Feuchtigkeit von den Händen weg und sorgt für Tragekomfort über längere Zeiträume hinweg
- Ideal für Anwendungen, bei denen die Funktion wichtig und die Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist
- Nicht für das Eintauchen in flüssigen Stickstoff oder andere kryogene Flüssigkeiten vorgesehen
Spezifikation
EN 420, EN 511 | |
Blau | |
Kryo-Handschuhe | |
Ja | |
Cryo-Gloves™ | |
-196 °C | |
33,5 bis 39,5 cm |
Länge bis mittlerer Unterarm | |
Spezifisch | |
L | |
Umgang mit Trockeneis, Tief-/Ultratiefkühlgeräte und geschlossene kryogene Systeme | |
-320 °F | |
13,3 bis 15,5 in. |