Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Elbow Length Cryogenic Gloves
Artikelnummer. p-7219191
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Packungsgröße:
1 Paar
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Artikelnummer. 15878542
Marke: Tempshield™ EBS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
State-of-the art materials and multi-layered construction provide cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
  • Kryogener Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F)
  • Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau ermöglichen ein Höchstmaß an thermischem Schutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit
  • Das leistungsstarke, Thermofutter leitet die Feuchtigkeit von den Händen weg und sorgt für Tragekomfort über längere Zeiträume hinweg
  • Ideal für Anwendungen, bei denen die Funktion wichtig und die Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist
  • Nicht für das Eintauchen in flüssigen Stickstoff oder andere kryogene Flüssigkeiten vorgesehen
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420, EN 511
Beschreibung Ellenbogenlänge
Farbe Blau
Hand Spezifisch
Produkttyp Kryo-Handschuhe
Größe S
Norm EN 388 Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit Trockeneis, Tief-/Ultratiefkühlgeräte und geschlossene kryogene Systeme
Serie Cryo-Gloves™
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -321 °F
Min. Temperatur (metrisch) -196 °C
Länge (angloamerikanisch) 17,3 bis 19,8 in.
Länge (metrisch) 44 bis 50 cm