Learn More
Thermo Scientific™ Kryoschürzen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
Beschreibung
Schützen Sie Ihre Kleidung mit Thermo Scientific™ Kryoschürzen, erhältlich in den Größen klein, mittel und groß.
- Klein: 36″ (91.4 cm)
- Mittel: 42″ (106.7cm)
- Groß: 48″ (121.9cm)
Spezifikation
Spezifikation
Typ | Kryo-Schürze |
Größe | S |
Farbe | Blau |
Breite (angloamerikanisch) | 36 in. |
Breite (metrisch) | 91,4 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Kryoschürzen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur