Learn More
Thermo Scientific™ Kryoschürzen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
Beschreibung
Schützen Sie Ihre Kleidung mit Thermo Scientific™ Kryoschürzen, erhältlich in den Größen klein, mittel und groß.
- Klein: 36″ (91.4 cm)
- Mittel: 42″ (106.7 cm)
- Groß: 48″ (121.9 cm)
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
Spezifikation
Typ | Kryo-Schürze |
Größe | L |
Farbe | Blau |
Breite (angloamerikanisch) | 48 in. |
Breite (metrisch) | 121,9 cm |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Cryopreservation Storage Equipment Brochure
DateigrößeVersion: 4.4 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Kryoschürzen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur