Learn More
Tempshield™ Cryo-Industrial™ Schürze
Click to view available options
Schürze; Farbe: Blau; Länge: 106,7 cm
Beschreibung
- Abriebfest
- Schützen vor extrem kalten Temperaturen bis zu -196 °C.
- Wasserdicht und leicht für Komfort und Bewegungsfreiheit beim Tragen
- Für maximale Sicherheit in mehreren Längen erhältlich
- Verstellbare Träger an Hals und Taille sorgen für eine optimale Passform
- Schnellverschlussschnallen
- CE-Kat. III, EN 511, EN 388, EN ISO 13688
Spezifikation
Farbe | Blau |
Flaschenhalstyp | Halsriemen |
Widerstand | Abriebfestigkeit |
Enthält | Verstellbare Hals- und Hüftgurte mit Schnellverschlussschnallen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Austeilen/Übertragen kryogener Flüssigkeiten, Handhabung kryogener Proben in Lagerbehälter oder Entnahme aus Lagerbehältern |
Zertifizierung/Konformität | CE Kategorie III, EN 511, EN 388, EN ISO 13688 |
Länge (metrisch) | 106,7 cm |