Learn More
Welch™ CRVpro™ Starter Package
The robust vacuum pump CRVpro belongs to the new high-performance two-stage rotary vane pumps generation of Welch.
3040.00 € - 3770.00 €
Spezifikation
Enthält | CRVpro mit Ölnebelabscheider AKD 16, 2-Wege-Kugelventil, Schlauchanschluss, Vakuumschlauch (1,5 m), Ölwechselsatz |
---|---|
Pumpentyp | Drehschieberpumpen |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15721918
|
Welch™
330071 |
CRVpro 4 |
3040.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15716809
|
Welch™
330073 |
CRVpro 8 |
3770.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- CRVpro Starter Package Includes:
- Oil mist separator AKD 16
- 2-way ball valve
- Hose connector DN 16KF-10/8 mm
- Vacuum hose (1.5 m)
- Oil change set
Spezifikation
CRVpro mit Ölnebelabscheider AKD 16, 2-Wege-Kugelventil, Schlauchanschluss, Vakuumschlauch (1,5 m), Ölwechselsatz | |
Drehschieberpumpen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Welch™ CRVpro™ Starter Package