Learn More
Bochem™ Tiegel
Artikelnummer. 10441381
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10441381
Marke: Bochem™ 8103
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bochem™ Tiegel besteht aus 99.5 % Nickel.
  • Nickel 99.6 %
  • Die Deckel sind separat zu bestellen
Spezifikation
Material Nickel
Kapazität (metrisch) 25mL
Außendurchmesser (metrisch) 35mm
Höhe (metrisch) 35mm