Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Magnetrührerstab, kreuzförmig
Codice prodotto. 16255791 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Abmessungen (L x B x H):
10 x 10 x 5 mm
20 x 20 x 8 mm
25 x 25 x 9mm
30 x 30 x 10 mm
38 x 38 x 11 mm
missing translation for 'unitSize'
10 Stück
5 Stück
Codice prodotto. 16255791
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Zur Verwendung mit Containern, Gefäßen, Rührern und Rühr-Heizplatten. Die PTFE-beschichteten Magnetrührer sind robust und für viele allgemeine Anwendungen geeignet. Die Stäbe sind kreuzförmig für eine bessere Rührleistung.
Zur Verwendung mit Behältern, Gefäßen, Rührer und Rührplatten. Die PTFE-beschichteten Magnetrührer sind für viele allgemeine Anwendungen stabil. Die Stäbe sind für eine verbesserte Rührwirkung kreuzförmig.
  • Stabiler Allzweckmagnetrührer
  • Für gründliches, leises Rühren selbst bei relativ hohen Umdrehungen
  • Autoklavierbar
Specifica
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Abmessungen (L x B x H) 25 x 25 x 9mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Höhe (metrisch) 9mm
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25mm
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 9 mm
Länge (metrisch) 25mm
Material PTFE
Menge 5/Packung
Form Kreuz
Typ Rührstab
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato