Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Magnetrührerstab, kreuzförmig
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
10 x 10 x 5 mm
20 x 20 x 8 mm
25 x 25 x 9mm
30 x 30 x 10 mm
38 x 38 x 11 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit Behältern, Gefäßen, Rührer und Rührplatten. Die PTFE-beschichteten Magnetrührer sind für viele allgemeine Anwendungen stabil. Die Stäbe sind für eine verbesserte Rührwirkung kreuzförmig.
- Stabiler Allzweckmagnetrührer
- Für gründliches, leises Rühren selbst bei relativ hohen Umdrehungen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Abmessungen (L x B x H) | 20 x 20 x 8 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße, Heizrührer |
| Höhe (metrisch) | 8 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 0.75 Zoll |
| Breite (angloamerikanisch) | 0,75 in. |
| Breite (metrisch) | 20 mm |
| Mehr anzeigen |