Learn More
Crocetin, freie Säure, >90 %, MP Biomedicals™
85.92 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 mg
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Crocetin, freie Säure |
Farbe | Orange |
Prozentgehaltsbereich | > 90 % |
Menge | 5 mg |
Formelmasse | 328.4 |
Physikalische Form | Pulver |