Learn More
Fisherbrand™ Bördelköpfe für pneumatisches Hand-Bördelwerkzeug
Für den Gebrauch mit pneumatischem Hand-Bördelwerkzeug.
609.96 € - 1415.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11865050
|
Fisherbrand™
|
20 mm-Bördelkopf | Aluminiumkappe |
700.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11879440
|
Fisherbrand™
|
32mm-Bördelkopf | Klappdeckel/Klappdichtungen |
1415.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12980981
|
Fisherbrand™
|
20 mm-Bördelkopf | Klappdeckel/Klappdichtungen |
730.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11824970
|
Fisherbrand™
|
13mm-Bördelkopf | Klappdeckel/Klappdichtungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11869440
|
Fisherbrand™
|
32mm-Bördelkopf | Aluminiumkappe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11898951
|
Fisherbrand™
|
7,5 mm-Bördelkopf | Aluminum/Steel Caps |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11868981
|
Fisherbrand™
|
8mm-Bördelkopf | Aluminiumkappe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11844890
|
Fisherbrand™
|
11mm-Bördelkopf | Aluminiumkappe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Bördelkopf
- Pneumatik
- Stahl