Learn More
Fisherbrand™ Magnetischer Rührstab aus PTFE, kreuzförmig
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
20 x 20 x 8 mm
30 x 30 x 10 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Abmessungen (L x B x H) | 30 x 30 x 10 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße / Heizrührer |
| Höhe (metrisch) | 10 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 1.25 Zoll |
| Breite (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
| Breite (metrisch) | 30 mm |
| Mehr anzeigen |