Learn More
Grant Instruments™ CRF-1 - Controlled Rate Freezer
Beschreibung
CRF-1 Flüssigstickstoff- und kryogenfreies Tiefkühlgerät mit Stufenregelung für die Forschung zur Kryokonservierung einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Embryonen, Stammzellen, Säugetierzellen, Spermatozoen, Antikörper, Gewebeschnitte und Nagetierorgane. Das CRF-1 bietet Genauigkeit, Präzision und Reproduzierbarkeit für die biologische Kryokonservierung.
Im Gegensatz zu herkömmlichen, auf Flüssigstickstoff basierenden Kühlgeräten mit Stufenregelung stellt das CRF-1 kein Kontaminationsrisiko dar und kann in Reinräumen und Barriere-Einrichtungen verwendet werden. Das CRF1 ist leise, passt bequem auf eine Arbeitsfläche und sein Leistungsverhalten hinsichtlich der Zellviabilität nach dem Einfrieren ist vergleichbar oder besser als bei herkömmlichen Flüssigstickstoff-Tiefkühlgeräten. Da kein Alkohol verwendet wird, besteht auch kein potenzielles Brandrisiko. Das CRF-1 kühlt mit Pailletten auf -100 °C herunter.
Die Kühlrate des CRF-1 wird präzise gesteuert, wodurch Genauigkeit und Reproduzierbarkeit über das Gefrierprofil hinweg gewährleistet werden, insbesondere in der wichtigen Keimbildungs-/Aussaatphase. Dies gewährleistet eine optimale Rückgewinnung von Zellen nach dem Auftauen. Die Bedienung ist einfach und kann mit oder ohne PC erfolgen; Daten können über die PC-Software protokolliert werden und Kühlprofile werden direkt angezeigt. Verschiedene Kühlprofile sind über ein Drop-down-Menü verfügbar, und es können benutzerdefinierte Profile geschrieben werden.
Hauptanwendungen:
Das CRF-1 ist äußerst vielseitig und kann in der Forschung zur Kryokonservierung einer Vielzahl
von Materialien in Kryoröhrchen, Pailletten, Beuteln, Mikrotiterplatten und Matrix-96-Well-Blockplatten in den folgenden
Bereichen verwendet werden:
• Transgene Embryonenforschung
• Stammzellforschung
• Klinische und Forschungsproben, z. B. Lymphozyten und Gewebezelllinien in herkömmlichen Kryoröhrchen
• Verschiedene Säugetierzellen einschließlich Kardiomyozyten, Fett-, Leber- und Muskelgewebe
• Stammzellen aus Nabelschnurblut
• Adhärente Zellen und Stammzellen in Mikrotiterplatten
• Zellsuspensionen in nummerierten/barcodierten Arrays
• Integration von Robotern – das CRF-1 wurde auch erfolgreich in Robotersysteme integriert
• Geeignet für Anwendungen bei der veterinärmedizinischen IVF
Hauptvorteile und -merkmale:
• Präzise und reproduzierbare Steuerung von Kühlraten und Probentemperaturen
• Einfach zu verwenden und Keimbildung/Aussaat der Proben kann in-situ erfolgen
• Lineare und nicht-lineare Kühlprofile
• Geringe Betriebskosten: schätzungsweise 1 % des Flüssigstickstoff-gesteuerten Gefriervorgangs
• Für Paillettenanwendungen wird die Temperatur am Ende des Zyklus bei -100 °C gehalten, bis das Tiefkühlgerät
ausgeschaltet wird
• Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV): vollständiger Zyklus bei Stromausfall (Lieferung als
optionales Zubehör)
• CE-Kennzeichnung (für Laborzwecke)
• Wartung und Kalibrierung verfügbar
• 3 Jahre Garantie
Abmessungen (B x T x H): 264 x 367 x 445 mm
Gewicht (kg): 9,8
Max. Plattentemperatur: 30 °C
Min. Plattentemperatur: -80 °C oder -100 °C (modellabhängig)
Temperaturgenauigkeit: ±0,5 °C
Temperaturstabilität: ±0,1 ºC
Temperaturgleichförmigkeit: ±1,0 °C
Max. Kühlrate: 10 °C/min
Max. Temperaturstabilisierungszeit: 5 Minuten
Spezifikation
Spezifikation
| Modell | CRF-1 H05 |
| Aufnahmevermögen | SBS Mikrotiterplatte (1) |