Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kresylviolett Acetat
Click to view available options
Menge:
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Cresyl Violetacetat wird als Färbemittel für Neuronen und Spinal-Gewebeschnitte, Hirnschnitte, Zellen und Granulat verwendet. Es eignet sich auch, um die Aktivität des Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex zu messen, wenn dessen Acetylierung an ace gekoppelt ist
Cresyl Violetacetat wird als Färbemittel für Neuronen und Spinal-Gewebeschnitte, Hirnschnitte, Zellen und Granulat verwendet. Es eignet sich auch, um die Aktivität des Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex zu messen, wenn dessen Acetylierung an ace gekoppelt ist
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cresyl Violet acetate |
Schmelzpunkt | 140°C to 143°C |
CAS | 10510-54-0 |
Summenformel | C18H15N3O3 |
MDL-Nummer | MFCD00013151,MFCD00013151 |
Synonym | 9-Amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt; Cresyl echt violet |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and ethanol. Insoluble in acetone. |
InChI-Schlüssel | XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3 |
IUPAC-Name | Essigsäure; 5-Iminobenzo[a]phenoxazin-9-Amin |