Learn More
Cresol Rot, rein, Indikatorqualität, fest, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical C/7460/44
Artikelnummer. 10755901
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
290°C
C21H18O5S
382.42g/mol
Grün
Pulver
1733-12-6
5878
Glasgefäß
5 g
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Cresol Red